Stampa…
Span® 65, Span® per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40122.0100 8.40122.0500
8.40122.0100EA 36.2 EUR
8.40122.0100 8.40122.0500
Span® 65, Span® per sintesi, Sigma-Aldrich®
Span® 65
Formula: C₆₀H₁₁₄O₈
Densità: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 26658-19-5
EINECS: 247-891-4
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 963.55 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 0.98 g/cm3 (25 °C)