Stampa…
Span® 85, Span® per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Arlacel 85, Sorbitan trioleate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40124.0100 8.40124.0500 8.40124.0025
8.40124.0100EA 52.7 EUR
8.40124.0100 8.40124.0500 8.40124.0025
Span® 85, Span® per sintesi, Sigma-Aldrich®
Span® 85
Formula: C₆₀H₁₀₈O₈
Peso molecolare: 957.51 g/mol
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Densità: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133820
CAS Number: 26266-58-0
EINECS: 247-569-3
Visualizza i codici
Solubility (25 °C) insoluble
Molar Mass 957.51 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)