Span® 60, Span® per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₂₄H₄₆O₆ Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 53 °C Densità: 1 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005366 CAS Number: 1338-41-6 EINECS: 215-664-9 Merck Index: 12,08872 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 53 °C |
Molar Mass | 430.62 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|