Stampa…
Sorbitan monostearate
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Sorbitan monooctadecanoate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan stearate
L11435.30 L11435.0B
L11435.30EA 27.7 EUR
L11435.30 L11435.0B
Sorbitan monostearate
Sorbitan monostearate
CAS No.: 1338-41-6 Molecular Formula: C24H46O6 Formula Weight: 430.63 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 53-57° Merck Reference: 14,8724 MDL No.: MFCD00005366
Formula: C₂₄H₄₆O₆
Peso molecolare: 430,63 g/mol
Punto di fusione: 53…57 °C
Densità: 1,00
Flash Pt: >149 °C (300 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005366
CAS Number: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 14,8724