Span® 20, Span® per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Sorbitan monododecanoate, Arlacel 20, Sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₈H₃₄O₆ Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005365 CAS Number: 1338-39-2 EINECS: 215-663-3 Merck Index: 12,08872 |
Molar Mass | 346.47 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Density | 1.0 g/cm3 (20 °C) |