Sorbitan monolaurate
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Span 20
L12099.30
L12099.0B
L12099.30EA
34
EUR
L12099.30
L12099.0B
Sorbitan monolaurate
Sorbitan monolaurate
CAS No.: 1338-39-2
Molecular Formula: C18H34O6
Formula Weight: 346.47
Flash Point:
Formula:
C₁₈H₃₄O₆ Peso molecolare: 346,46 g/mol Densità: 1,032 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005365 CAS Number: 1338-39-2 EINECS: 215-663-3 Merck Index: 14,8724 |