Stampa…
Span® 80, Span® per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40123.0100 8.40123.1000 8.40123.0500 8.40123.9010
8.40123.0100EA 47.6 EUR
8.40123.0100 8.40123.1000 8.40123.0500 8.40123.9010
Span® 80, Span® per sintesi, Sigma-Aldrich®
Span® 80
Formula: C₂₄H₄₄O₆
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080948
CAS Number: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 428.60 g/mol
Boiling Point 100 °C
Flash Point  - 1.4 hPa (20 °C)
Refractive Index 149 °C
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
Hill Formula C24H44O6