Tetrahydropyran 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 142-68-7
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.14
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -49°
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 102436
Merck Reference: 14,9217
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00006585
Formula:
C₅H₁₀O Peso molecolare: 86.13 g/mol Punto di ebollizione: 87…89 °C Punto di fusione: –49 °C Densità: 0.882 Flash Pt: –15 °C (5 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006585 CAS Number: 142-68-7 EINECS: 205-552-8 UN: 3271 ADR: 3 II Merck Index: 12,09356 |