Anidride succinica per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₄H₄O₃ Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 120 °C Densità: 1,503 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 157 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005525 CAS Number: 108-30-5 EINECS: 203-570-0 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 12,09039 |
Solubility | 67 g/l (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | 116 - 120 °C |
Molar Mass | 100.07 g/mol |
Bulk Density | 550 - 600 kg/m3 |
Boiling Point | 261 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (92 °C) |
Flash Point | 157 °C |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.7 (20 g/l, H2O) |