Anidride succinica
Fornitore: MP Biomedicals
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₄O₃ Punto di ebollizione: 261 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 120 °C Densità: 1,503 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 157 °C |
MDL Number:
MFCD00005525 CAS Number: 108-30-5 EINECS: 203-570-0 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 12,09039 |