Stampa…
Anidride succinica 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 194 EUR
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Anidride succinica 99%
Anidride succinica
Formula: C₄H₄O₃
Punto di ebollizione: 261 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 116…120 °C
Densità: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005525
CAS Number: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09039
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %