Stampa…
Kojic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
A10760.06 A10760.14 A10760.22
A10760.06EA 43.5 EUR
A10760.06 A10760.14 A10760.22
Kojic acid ≥99%
Kojic acid
Purity: 99% CAS No.: 501-30-4 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.11 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 120895 Merck Reference: 14,5317 MDL No.: MFCD00006580
Formula: C₆H₆O₄
Peso molecolare: 142,11 g/mol
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 152…155 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006580
CAS Number: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 14,5317