Stampa…
Kojic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
205220050 205220250 205221000 205225000
ACRO205220050EA 44 EUR
ACRO205220050 ACRO205220250 ACRO205221000 ACRO205225000
Kojic acid 99%
Kojic acid
Formula: C₆H₆O₄
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151…156 °C
Densità: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006580
CAS Number: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %