Cobalto solfato eptaidrato ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
22926.268EA
228
EUR
22926.268
22926.361
Cobalto solfato eptaidrato ≥97%, TECHNICAL
Solfato di cobalto eptaidrato
Formula:
CoSO₄·7H₂O Punto di fusione: 735 °C Densità: 2,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149658 CAS Number: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02510 |
Assay | Min. 97 % |