Stampa…
Cobalto solfato eptaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16201.0E A16201.22 A16201.36
A16201.0EEA 443 EUR
A16201.0E A16201.22 A16201.36
Cobalto solfato eptaidrato ≥98%
Solfato di cobalto eptaidrato
Purity: 98% CAS No.: 10026-24-1 Molecular Formula: CoO4S.7H2O Formula Weight: 281.10 (154.99anhy) Odour: Odourless pH: 4 Merck Reference: 14,2448 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149658
Formula: CoSO₄·7H₂O
Punto di fusione: 735 °C
Densità: 2,03
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149658
CAS Number: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2448