Cobalto solfato eptaidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 10026-24-1
Molecular Formula: CoO4S.7H2O
Formula Weight: 281.10 (154.99anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.03
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2448
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149658
Formula:
CoSO₄·7H₂O Punto di fusione: 735 °C Densità: 2,03 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149658 CAS Number: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2448 |