Cobalto solfato eptaidrato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cobalto (II) solfato eptaidrato
213101000
213105000
213100025
ACRO213101000EA
73.8
EUR
ACRO213101000
ACRO213105000
ACRO213100025
Cobalto solfato eptaidrato 99+%, extra puro
Solfato di cobalto eptaidrato
Formula:
CoSO₄·7H₂O Peso molecolare: 281,1 g/mol Punto di fusione: 98 °C Densità: 2,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149658 CAS Number: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02510 |
Appearance | Red-brown Adhering crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤500 ppm |