Stampa…
Ferro (II) solfuro, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ferrous sulphide
A15569.0B A15569.0I A15569.30
A15569.0BEA 107 EUR
A15569.0B A15569.0I A15569.30
Ferro (II) solfuro, tech.
Ferro (II) solfuro
CAS No.: 1317-37-9 Molecular Formula: FeS Formula Weight: 87.91 Odour: Odourless Melting Point: 1195° Merck Reference: 14,4058 MDL No.: MFCD00011013
Formula: FeS
Peso molecolare: 87,91 g/mol
Punto di fusione: 1195 °C
Densità: 4,74
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011013
CAS Number: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4058