Ferro (II) solfuro 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ferrous sulphide
315870100
315870500
ACRO315870100EA
80.5
EUR
ACRO315870100
ACRO315870500
Ferro (II) solfuro 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Ferro (II) solfuro
Formula:
FeS Punto di fusione: 1195 °C Densità: 4,84 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011013 CAS Number: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 ADR: 9,III Merck Index: 12,04106 |
Appearance | Grey to brown to black Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |