Stampa…
Cobalto(II)idrossido ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
B22045.18 B22045.30
B22045.18EA 30.2 EUR
B22045.18 B22045.30
Cobalto(II)idrossido ≥97%
Cobalto(II)idrossido
Purity: 97% CAS No.: 21041-93-0 Molecular Formula: H2CoO2 Formula Weight: 92.95 Odour: Odourless Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00016015
Formula: H₂CoO₂
Peso molecolare: 92,95 g/mol
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Densità: 3,597 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016015
CAS Number: 21041-93-0
EINECS: 244-166-4
Merck Index: 14,2442