Ruthenium(IV) oxide, anidro 99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-10-1
Molecular Formula: RuO2
Formula Weight: 133.07
Odour: Odourless
Melting Point: 1200° subl.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011210
Formula:
O₂Ru Peso molecolare: 133.07 g/mol Punto di fusione: 1200 °C (subl.) Densità: 6.97 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011210 CAS Number: 12036-10-1 EINECS: 234-840-6 UN: 1479 ADR: 5.1 II |