Stampa…
Ruthenium(IV) oxide, anidro 99.5+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
218340010 218340050
ACRO218340010EA 85.9 EUR
ACRO218340010 ACRO218340050
Ruthenium(IV) oxide, anidro 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Formula: O₂Ru
Peso molecolare: 133,07 g/mol
Punto di fusione: 1200 °C
Densità: 6,97 g/cm³
MDL Number: MFCD00074857
CAS Number: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
ADR: 5.1,II
Visualizza i codici
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %