Platino (IV) ossido, anidro ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 84.4%, Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 1314-15-4
Molecular Formula: O2Pt
Formula Weight: 227.09
Physical Form: Powder
Density: 10.2
Appearance: Dark brown
Odour: Odourless
Melting Point: 450°
Merck Reference: 14,7527
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00011184
Formula:
O₂Pt Punto di fusione: 450 °C Densità: 10,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011184 CAS Number: 1314-15-4 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7527 |