Platino (IV) ossido 83% Pt
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
O₂Pt Punto di fusione: 450 °C Densità: 11,8 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011184 CAS Number: 1314-15-4 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1,I Merck Index: 12,07686 |
Appearance | Brown Powder |
Assay | ≥79 % (Pt) |