Osmio (IV) ossido (≥83% Os)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 12036-02-1
Molecular Formula: OsO2
Formula Weight: 222.20
Physical Form: Solid
Density: 11.4
Appearance: Black
Odour: Chlorine-like
MDL No.: MFCD00011150
Formula:
O₂Os Densità: 11,4 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS Number: 12036-02-1 |