Nichel (II) ossido, nero (≥76% Ni) (contains Ni2O3)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: Powder
Density: 6.67
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formula:
NiO Punto di fusione: 1984 °C Densità: 6,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011145 CAS Number: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |