Stampa…
Nichel (II) ossido, nero 76% Ni
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nichel monossido, Bunsenite, Ossido di nichel, Monossido di nichel
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 28.6 EUR
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Nichel (II) ossido, nero 76% Ni
Nichel (II) ossido
Formula: NiO
Peso molecolare: 74,69 g/mol
Punto di fusione: 1960 °C
Densità: 6,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011145
CAS Number: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 13,06540
Visualizza i codici
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)