Nichel (II) ossido, verde (≥78.5% Ni)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nichel monossido, Bunsenite, Ossido di nichel, Monossido di nichel
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: -400 Mesh Powder
Density: 6.67
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formula:
NiO Peso molecolare: 74,69 g/mol Punto di fusione: 1984 °C Densità: 6,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011145 CAS Number: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |