Stampa…
Nichel (II) ossido, Technipur®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Nichel monossido, Bunsenite, Ossido di nichel, Monossido di nichel
1.00782.1000 1.00782.9025
1.00782.1000EA 166 EUR
1.00782.1000 1.00782.9025
Nichel (II) ossido, Technipur®
Nichel (II) ossido
Formula: NiO
Peso molecolare: 74,69 g/mol
Punto di fusione: 1990 °C
Densità: 4,6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011145
CAS Number: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7