Stampa…
Nichel (II) ossido ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nichel monossido, Bunsenite, Ossido di nichel, Monossido di nichel
12359.18 12359.30
12359.18EA 56.4 EUR
12359.18 12359.30
Nichel (II) ossido ≥99% (metals basis)
Nichel (II) ossido
Purity: 99% CAS No.: 1313-99-1 Molecular Formula: NiO Formula Weight: 74.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.67 Melting Point: 1984° Merck Reference: 14,6512 MDL No.: MFCD00011145
Formula: NiO
Peso molecolare: 74,69 g/mol
Punto di fusione: 1984 °C
Densità: 6,67
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011145
CAS Number: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Index: 14,6512