Nichel (II) ossido ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: Powder
Density: 6.67
Appearance: Dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 1984°
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formula:
NiO Punto di fusione: 1984 °C Densità: 6,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011145 CAS Number: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |