Nichel (II) ossido 97%, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
415585000
415581000
ACRO415585000EA
166
EUR
ACRO415585000
ACRO415581000
Nichel (II) ossido 97%, in polvere
Nichel (II) ossido
Formula:
NiO Punto di fusione: 1960 °C Densità: 4,6 to 6.67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011145 CAS Number: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 |
Appearance | Green Powder |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Calcium (Ca) | ≤0.003 % |
Cobalt (Co) | ≤0.025 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤0.001 % |