Stampa…
Iridium(IV) oxide 99%, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A17849.03 A17849.06
A17849.03EA 701 EUR
A17849.03 A17849.06
Iridium(IV) oxide 99%, in polvere
Iridium(IV) oxide
Purity: 99% CAS No.: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Formula Weight: 224.20 Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011065
Formula: IrO₂
Punto di ebollizione: –27 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –102 °C
Densità: 11,7
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011065
CAS Number: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II