Ferro (III) ossido ≥98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1309-37-1
Molecular Formula: Fe2O3
Formula Weight: 159.69
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.24
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1565°
Merck Reference: 14,4028
MDL No.: MFCD00011008
Formula:
Fe₂O₃ Punto di fusione: 1565 °C Densità: 5,24 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011008 CAS Number: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 14,4028 |