Stampa…
Ferro (III) ossido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
10716.14 10716.22
10716.14EA 163 EUR
10716.14 10716.22
Ferro (III) ossido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Ferro (III) ossido
Purity: 99.998% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: Powder Density: 5.24 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1565° Merck Reference: 14,4028 MDL No.: MFCD00011008
Formula: Fe₂O₃
Punto di fusione: 1565 °C
Densità: 5,24
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011008
CAS Number: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 14,4028
Visualizza i codici
Total Metal Impurities 0.002% max