Ferro (III) ossido 99.999% (trace metals basis) -100 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Fe₂O₃ Punto di fusione: 1538 °C (dec.) Densità: 5,24 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011008 CAS Number: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 13,04058 |
Appearance | Red-brown to rust brown Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |