Stampa…
Cobalto ossido
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
A16121.0B A16121.18 A16121.30
A16121.0BEA 355 EUR
A16121.0B A16121.18 A16121.30
Cobalto ossido
Cobalto ossido
CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formula: Co₃O₄
Punto di fusione: 900 °C (dec.)
Densità: 6,11
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010939
CAS Number: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2429