Stampa…
Cobalto ossido ≥99% (metals basis), nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
44661.14 44661.22 44661.36
44661.14EA 78.9 EUR
44661.14 44661.22 44661.36
Cobalto ossido ≥99% (metals basis), nanopowder
Cobalto ossido
Purity: 99% CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Physical Form: 50-80nm APS Powder, S.A. 10m2/g Density: 6.11 Appearance: Black Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formula: Co₃O₄
Punto di fusione: 900 °C (dec.)
Densità: 6,11
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010939
CAS Number: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2429