Cobalto ossido ≥99.9985% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
Purity: 99.9985%
CAS No.: 1308-06-1
Molecular Formula: Co3O4
Formula Weight: 240.80
Physical Form: Powder
Density: 6.11
Appearance: Black
Melting Point: 900° dec.
Merck Reference: 14,2429
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010939
Formula:
Co₃O₄ Peso molecolare: 240,8 g/mol Punto di fusione: 900 °C (dec.) Densità: 6,11 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010939 CAS Number: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2429 |