Stampa…
Ossido di cobalto ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cobalt oxide
44354.06 44354.14 44354.22
44354.06EA 175 EUR
44354.06 44354.14 44354.22
Ossido di cobalto ≥99.995% (metals basis)
Ossido di cobalto
Purity: 99.995% CAS No.: 1307-96-6 Molecular Formula: CoO, may contain up to 10% Co3O4 Formula Weight: 74.93 Physical Form: Powder Density: 6.45 Appearance: Green-brown Melting Point: 1935° Merck Reference: 14,2446 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00016031
Formula: CoO
Peso molecolare: 74,93 g/mol
Punto di fusione: 1935 °C
Densità: 6,45
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016031
CAS Number: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2446