Stampa…
Ossido di cobalto ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
23141.14 23141.22
23141.14EA 102 EUR
23141.14 23141.22
Ossido di cobalto ≥95%
Ossido di cobalto
Purity: 95% CAS No.: 1307-96-6 Molecular Formula: CoO Formula Weight: 74.93 Physical Form: Powder Density: 6.45 Appearance: Black-green Melting Point: 1935° Solubility: Soluble in acids or alkalies. Insoluble in water Merck Reference: 14,2446 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00016031
Pigments, glass Colouring, semiconductors
Formula: CoO
Punto di fusione: 1935 °C
Densità: 6,45
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016031
CAS Number: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2446