Stampa…
Ossido di cobalto , Co >74% -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
379200100 379201000
ACRO379200100EA 49.3 EUR
ACRO379200100 ACRO379201000
Ossido di cobalto , Co >74% -325 mesh
Ossido di cobalto
Formula: CoO
Punto di fusione: 1785 °C
Densità: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016031
CAS Number: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,02507
Visualizza i codici
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co