Palladium(II) iodide ≥99.998% (metals basis) Pd ≥ 29%, Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-38-7
Molecular Formula: PdI2
Formula Weight: 360.23
Physical Form: Powder
Density: 6.003
Appearance: Black
Melting Point: 350° dec.
MDL No.: MFCD00011171
Formula:
I₂Pd Punto di fusione: 350 °C (dec.) Densità: 6,003 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011171 CAS Number: 7790-38-7 EINECS: 232-203-7 |