Stampa…
Platinum(II) iodide ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12170.01 12170.03 12170.06
12170.01EA 64.6 EUR
12170.01 12170.03 12170.06
Platinum(II) iodide ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 43.0%, Premion®
Platinum(II) iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-39-8 Molecular Formula: PtI2 Formula Weight: 448.90 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011183
Formula: I₂Pt
Punto di fusione: 325 °C (dec.)
Densità: 6,403 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011183
CAS Number: 7790-39-8
EINECS: 232-204-2
Merck Index: 12,07688