Stampa…
Diioduro di nichel, anidro ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Nickel (II) iodide, Nickel iodide (NiI2)
22893.06 22893.14
22893.06EA 56.3 EUR
22893.06 22893.14
Diioduro di nichel, anidro ≥99.5% (metals basis)
Diioduro di nichel
Purity: 99.5% CAS No.: 13462-90-3 Molecular Formula: NiI2 Formula Weight: 312.51 Physical Form: -8 Mesh Density: 5.834 Melting Point: 797° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016264
Formula: I₂Ni
Peso molecolare: 312.5 g/mol
Punto di fusione: 797
Densità: 5.834
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016264
CAS Number: 13462-90-3
EINECS: 236-666-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06594