Cobalt(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cobaltous iodide
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.584
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 515° vac.
Boiling Point: 570° vac.
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Formula:
CoI₂ Peso molecolare: 312,74 g/mol Punto di ebollizione: 570 °C (in vacuum) Punto di fusione: 515 °C vac, Densità: 5,584 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016030 CAS Number: 15238-00-3 EINECS: 239-283-2 Merck Index: 14,2443 |