Cobalt(II) iodide, anidro ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cobaltous iodide
Purity: 99.5%
CAS No.: 15238-00-3
Molecular Formula: CoI2
Formula Weight: 312.74
Physical Form: -60 Mesh Powder
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Boiling Point: 570° vac.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,2443
MDL No.: MFCD00016030
Moisture and humidity indicator, catalyst
Formula:
CoI₂ Peso molecolare: 312.74 g/mol Punto di ebollizione: 570 °C (nel vuoto) Punto di fusione: 515 °C vac. Densità: 5.68 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016030 CAS Number: 15238-00-3 EINECS: 239-283-2 Merck Index: 14,2443 |