Stampa…
Difluoruro di nichel, anidro 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nickel difluoride
13067.09 13067.18
13067.09EA 99.3 EUR
13067.09 13067.18
Difluoruro di nichel, anidro 97%
Difluoruro di nichel
Purity: 97% CAS No.: 10028-18-9 Molecular Formula: NiF2 Formula Weight: 96.71 Physical Form: Crystalline Density: 4.72 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Solubility: Slightly soluble in water Merck Reference: 14,6508 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016263
Formula: F₂Ni
Peso molecolare: 96,69 g/mol
Punto di fusione: 1360…1380 °C
Densità: 4,72
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016263
CAS Number: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6508