Cobalt(II) fluoride, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Formula:
CoF₂ Peso molecolare: 96.93 g/mol Punto di ebollizione: 1400 °C Punto di fusione: 1200 Densità: 4.46 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010941 CAS Number: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8 III Merck Index: 14,2440 |