Cobalt(II) fluoride, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Formula:
CoF₂ Punto di ebollizione: 1400 °C Punto di fusione: 1200 °C Densità: 4,46 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010941 CAS Number: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,2440 |